2,3,4-Tri-O-acetyl-1,6-diazido-1,6-dideoxy-β-D-glucopyranoside ≥98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2,3,4-Tri-O-acetyl-6-azido-6-deoxy-β-D-glucopyranosyl azide
BICL4213-250MG BICL4213-500MG BICL4213-100MG
APOSBICL4213-250MGEA 629 EUR
APOSBICL4213-250MG APOSBICL4213-500MG APOSBICL4213-100MG
2,3,4-Tri-O-acetyl-1,6-diazido-1,6-dideoxy-β-D-glucopyranoside ≥98%
2,3,4-Tri-O-acetyl-1,6-diazido-1,6-dideoxy-β-D-glucopyranoside
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 106192-56-7