2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-1-O-trichloroacetimidoyl-α-D-galactopyranoside ≥99%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-α-D-galactopyranosyl trichloroacetimidate
BICL4217-1G BICL4217-5G
APOSBICL4217-1G APOSBICL4217-5G
2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-1-O-trichloroacetimidoyl-α-D-galactopyranoside ≥99%
2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-1-O-trichloroacetimidoyl-α-D-galactopyranoside
Formula: C₁₆H₂₀Cl₃NO₁₀
MW: 492,69 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07369652
Núm. CAS: 353264-42-3