2,3,5-Tri-O-benzyl-D-ribofuranose ≥98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
(2R,3R,4R)-2,3,5-Tris(benzyloxy)-4-hydroxypentanal
BICL4220-5G
BICL4220-1G
BICL4220-2G
APOSBICL4220-5GEA
768
EUR
APOSBICL4220-5G
APOSBICL4220-1G
APOSBICL4220-2G
2,3,5-Tri-O-benzyl-D-ribofuranose ≥98%
2,3,5-Tri-O-benzyl-D-ribofuranose
Formula:
C₂₆H₂₈O₅ MW: 420,50 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03425640 Núm. CAS: 16838-89-4 |