6-Azido-6-deoxy-2,3-O-isopropylidene-α-L-sorbofuranose ≥98%
Proveedor: Apollo Scientific
BICL4222-1G BICL4222-2G BICL4222-5G
APOSBICL4222-1GEA 420 EUR
APOSBICL4222-1G APOSBICL4222-2G APOSBICL4222-5G
6-Azido-6-deoxy-2,3-O-isopropylidene-α-L-sorbofuranose ≥98%
6-Azido-6-deoxy-2,3-O-isopropylidene-α-L-sorbofuranose
Formula: C₉H₁₅N₃O₅
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD15144924
Núm. CAS: 126210-25-1