1-Deoxy-D-galactitol 98+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
BICL4223-1G BICL4223-250MG BICL4223-500MG
APOSBICL4223-1GEA 0 EUR
APOSBICL4223-1G APOSBICL4223-250MG APOSBICL4223-500MG
1-Deoxy-D-galactitol 98+%
1-Deoxy-D-galactitol
Formula: C₆H₁₄O₅
Pto. de fusión: 154…155 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00083329
Núm. CAS: 13074-06-1