2-Azidoethyl 2,3,4,6-tetra-O-acetyl-α-D-mannopyranoside ≥98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
BICL4225-1G BICL4225-2G BICL4225-500MG
APOSBICL4225-1GEA 699 EUR
APOSBICL4225-1G APOSBICL4225-2G APOSBICL4225-500MG
2-Azidoethyl 2,3,4,6-tetra-O-acetyl-α-D-mannopyranoside ≥98%
2-Azidoethyl 2,3,4,6-tetra-O-acetyl-α-D-mannopyranoside
Formula: C₁₆H₂₃N₃O₁₀
MW: 417,368 g/mol
Pto. de fusión: 80…82 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD19981031
Núm. CAS: 140428-83-7