Acetaminophen β-D-glucuronide ≥95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Acetamidophenyl-O-β-D-glucuronide, Paracetamol-O-β-D-glucuronide, p-Acetylaminophenol-O-β-D-glucuronide
BICL4227-10MG BICL4227-25MG BICL4227-50MG
APOSBICL4227-10MGEA 278 EUR
APOSBICL4227-10MG APOSBICL4227-25MG APOSBICL4227-50MG
Acetaminophen β-D-glucuronide ≥95%
Acetaminophen β-D-glucuronide
Formula: C₁₄H₁₇NO₈
MW: 327,287 g/mol
Pto. de fusión: 185…190 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03094680
Núm. CAS: 16110-10-4