1,3,4,6-Tetra-O-acetyl-2-azido-2-deoxy-D-glucopyranose ≥98%
Proveedor: Apollo Scientific
BICL4228-2G BICL4228-5G BICL4228-1G
APOSBICL4228-2GEA 699 EUR
APOSBICL4228-2G APOSBICL4228-5G APOSBICL4228-1G
1,3,4,6-Tetra-O-acetyl-2-azido-2-deoxy-D-glucopyranose ≥98%
1,3,4,6-Tetra-O-acetyl-2-azido-2-deoxy-D-glucopyranose
Formula: C₁₄H₁₉N₃O₉
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07778213
Núm. CAS: 171032-74-9