Tolcapone 3-O-β-D-glucuronide ≥95%
Proveedor: Apollo Scientific
BICL4230-1MG BICL4230-2MG BICL4230-5MG
APOSBICL4230-1MGEA 377 EUR
APOSBICL4230-1MG APOSBICL4230-2MG APOSBICL4230-5MG
Tolcapone 3-O-β-D-glucuronide ≥95%
Tolcapone 3-O-β-D-glucuronide
Formula: C₂₀H₁₉NO₁₁
MW: 449,365 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09952292
Núm. CAS: 204853-33-8