Methyl 2,3,4-tri-O-acetyl-6-azido-6-deoxy-α-D-glucopyranoside ≥98%
Proveedor: Apollo Scientific
BICL4233-1G BICL4233-500MG BICL4233-2G
APOSBICL4233-1GEA 852 EUR
APOSBICL4233-1G APOSBICL4233-500MG APOSBICL4233-2G
Methyl 2,3,4-tri-O-acetyl-6-azido-6-deoxy-α-D-glucopyranoside ≥98%
Methyl 2,3,4-tri-O-acetyl-6-azido-6-deoxy-α-D-glucopyranoside
Formula: C₁₃H₁₉N₃O₈
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08703846
Núm. CAS: 21893-05-0