2-O-(α-L-Fucopyranosyl)-D-galactose ≥98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
BICL4235-10MG BICL4235-5MG BICL4235-1MG
APOSBICL4235-10MGEA 949 EUR
APOSBICL4235-10MG APOSBICL4235-5MG APOSBICL4235-1MG
2-O-(α-L-Fucopyranosyl)-D-galactose ≥98%
2-O-(α-L-Fucopyranosyl)-D-galactose
Formula: C₁₂H₂₂O₁₀
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD07357245
Núm. CAS: 24656-24-4