1,2:4,5-Di-O-isopropylidene-β-D-fructopyranose ≥98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (3a'R,4S,7'S,7a'S)-2,2,2',2'-Tetramethyltetrahydrospiro[[1,3]dioxolane-4,6'-[1,3]dioxolo[4,5-c]pyran]-7'-ol, β-D-Fructose diacetonide
BICL4236-10G BICL4236-2G BICL4236-5G
APOSBICL4236-10GEA 978 EUR
APOSBICL4236-10G APOSBICL4236-2G APOSBICL4236-5G
1,2:4,5-Di-O-isopropylidene-β-D-fructopyranose ≥98%
1,2:4,5-Di-O-isopropylidene-β-D-fructopyranose
Formula: C₁₂H₂₀O₆
MW: 260,284 g/mol
Pto. de fusión: 118…119 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00067639
Núm. CAS: 25018-67-1