2-Acetamido-1,3,4,6-tetra-O-acetyl-2-deoxy-β-D-galactopyranose ≥98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (2S,3R,4R,5R,6R)-3-Acetamido-6-(acetoxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2,4,5-triyl triacetate, β-GalNAc tetraacetate, b-D-Galactosamine pentaacetate, 2-Acetamido-1,3,4,6-tetra-O-acetyl-2-deoxy-β-D-galactopyranose, 1,3,4,6-Tetra-O-acetyl-β-GalNAc, 1,3,4,6-Tetra-O-acetyl-2-(acetylamino)-2-deoxy-β-D-galactopyranose, β-D-Galactosamine pentaacetate
BICL4239-2G BICL4239-5G BICL4239-10G
APOSBICL4239-2GEA 261 EUR
APOSBICL4239-2G APOSBICL4239-5G APOSBICL4239-10G
2-Acetamido-1,3,4,6-tetra-O-acetyl-2-deoxy-β-D-galactopyranose ≥98%
2-Acetamido-1,3,4,6-tetra-O-acetyl-2-deoxy-β-D-galactopyranose
Formula: C₁₆H₂₃NO₁₀
MW: 389,355 g/mol
Pto. de fusión: 235…238 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00214297
Núm. CAS: 3006-60-8