4-Aminophenyl α-D-mannopyranoside ≥98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (2R,3S,4S,5S,6R)-2-(4-Aminophenoxy)-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol
BICL4240-100MG BICL4240-250MG
APOSBICL4240-100MGEA 172 EUR
APOSBICL4240-100MG APOSBICL4240-250MG
4-Aminophenyl α-D-mannopyranoside ≥98%
4-Aminophenyl α-D-mannopyranoside
Formula: C₁₂H₁₇NO₆
MW: 271,266 g/mol
Pto. de fusión: 165…166 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00067366
Núm. CAS: 34213-86-0