Benzyl 2-acetamido-2-deoxy-3-O-(β-D-galactopyranosyl)-α-D-galactopyranoside ≥98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: β-D-Gal-(1→3)-α-D-GalNAc-1→OCH2Ph, Benzyl 2-(acetylamino)-2-deoxy-3-O-(β-D-galactopyranosyl)-α-D-galactopyranoside, Benzyl 3-O-(β-D-galactopyranosyl)-α-D-GalNAc
BICL4241-10MG BICL4241-25MG BICL4241-50MG
APOSBICL4241-10MGEA 420 EUR
APOSBICL4241-10MG APOSBICL4241-25MG APOSBICL4241-50MG
Benzyl 2-acetamido-2-deoxy-3-O-(β-D-galactopyranosyl)-α-D-galactopyranoside ≥98%
Benzyl 2-acetamido-2-deoxy-3-O-(β-D-galactopyranosyl)-α-D-galactopyranoside
Formula: C₂₁H₃₁NO₁₁
MW: 473,471 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00057916
Núm. CAS: 3554-96-9