β-D-Xylopyranosyl azide ≥98%
Proveedor: Apollo Scientific
BICL4245-250MG BICL4245-500MG BICL4245-100MG
APOSBICL4245-250MGEA 517 EUR
APOSBICL4245-250MG APOSBICL4245-500MG APOSBICL4245-100MG
β-D-Xylopyranosyl azide ≥98%
β-D-Xylopyranosyl azide
Formula: C₅H₉N₃O₄
MW: 175,143 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16621028
Núm. CAS: 51368-20-8