Benzyl β-D-arabinopyranoside ≥98%
Proveedor: Apollo Scientific
BICL4248-1G BICL4248-2G BICL4248-5G
APOSBICL4248-1GEA 351 EUR
APOSBICL4248-1G APOSBICL4248-2G APOSBICL4248-5G
Benzyl β-D-arabinopyranoside ≥98%
Benzyl β-D-arabinopyranoside
Formula: C₁₂H₁₆O₅
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00225631
Núm. CAS: 5329-50-0