2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-α-D-mannopyranosyl azide ≥97%
Proveedor: Apollo Scientific
BICL4249-1G BICL4249-2G BICL4249-500MG
APOSBICL4249-1GEA 560 EUR
APOSBICL4249-1G APOSBICL4249-2G APOSBICL4249-500MG
2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-α-D-mannopyranosyl azide ≥97%
2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-α-D-mannopyranosyl azide
Formula: C₁₄H₁₉N₃O₉
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05664724
Núm. CAS: 53784-29-5