2,3,4-Tri-O-acetyl-β-D-xylopyranosyl azide ≥98%
Proveedor: Apollo Scientific
BICL4250-1G BICL4250-2G BICL4250-5G
APOSBICL4250-1GEA 393 EUR
APOSBICL4250-1G APOSBICL4250-2G APOSBICL4250-5G
2,3,4-Tri-O-acetyl-β-D-xylopyranosyl azide ≥98%
2,3,4-Tri-O-acetyl-β-D-xylopyranosyl azide
Formula: C₁₁H₁₅N₃O₇
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00216970
Núm. CAS: 53784-33-1