Diethyl dithioacetal D-galactose ≥98%
Proveedor: Apollo Scientific
BICL4251-1G BICL4251-2G
APOSBICL4251-1GEA 0 EUR
APOSBICL4251-1G APOSBICL4251-2G
Diethyl dithioacetal D-galactose ≥98%
Diethyl dithioacetal D-galactose
Formula: C₁₀H₂₂O₅S₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00069630
Núm. CAS: 5463-33-2