Benzyl 2,3,4-tri-O-benzyl-α-D-mannopyranoside ≥98%
Proveedor: Apollo Scientific
BICL4253-250MG BICL4253-500MG BICL4253-100MG
APOSBICL4253-250MGEA 462 EUR
APOSBICL4253-250MG APOSBICL4253-500MG APOSBICL4253-100MG
Benzyl 2,3,4-tri-O-benzyl-α-D-mannopyranoside ≥98%
Benzyl 2,3,4-tri-O-benzyl-α-D-mannopyranoside
Formula: C₃₃H₃₄O₅
MW: 510,62 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03425507
Núm. CAS: 57783-76-3