Methyl 4-O-(α-D-galactopyranosyl)-α-D-galactopyranoside ≥98%
Proveedor: Apollo Scientific
BICL4255-10MG BICL4255-5MG
APOSBICL4255-10MGEA 754 EUR
APOSBICL4255-10MG APOSBICL4255-5MG
Methyl 4-O-(α-D-galactopyranosyl)-α-D-galactopyranoside ≥98%
Methyl 4-O-(α-D-galactopyranosyl)-α-D-galactopyranoside
Formula: C₁₃H₂₄O₁₁
MW: 356,323 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD15145343
Núm. CAS: 67145-39-5