Propyl 2-acetamido-2-deoxy-β-D-glucopyranoside ≥98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Propyl 2-(acetylamino)-2-deoxy-β-D-glucopyranoside, Propyl β-D-GlcNAc
BICL4258-100MG BICL4258-250MG BICL4258-500MG
APOSBICL4258-100MGEA 336 EUR
APOSBICL4258-100MG APOSBICL4258-250MG APOSBICL4258-500MG
Propyl 2-acetamido-2-deoxy-β-D-glucopyranoside ≥98%
Propyl 2-acetamido-2-deoxy-β-D-glucopyranoside
Formula: C₁₁H₂₁NO₆
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08703887
Núm. CAS: 70832-36-9