2,3,4-Tri-O-acetyl-α-L-arabinopyranosyl bromide ≥98%
Proveedor: Apollo Scientific
BICL4259-1G BICL4259-2G BICL4259-5G
APOSBICL4259-1GEA 393 EUR
APOSBICL4259-1G APOSBICL4259-2G APOSBICL4259-5G
2,3,4-Tri-O-acetyl-α-L-arabinopyranosyl bromide ≥98%
2,3,4-Tri-O-acetyl-α-L-arabinopyranosyl bromide
Formula: C₁₁H₁₅BrO₇
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00057497
Núm. CAS: 75247-31-3