1,4-Anhydro-D-mannitol ≥98%
Proveedor: Apollo Scientific
BICL4260-100MG BICL4260-250MG
APOSBICL4260-100MGEA 0 EUR
APOSBICL4260-100MG APOSBICL4260-250MG
1,4-Anhydro-D-mannitol ≥98%
1,4-Anhydro-D-mannitol
Formula: C₆H₁₂O₅
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD14702340
Núm. CAS: 7726-97-8