Propargyl α-D-mannopyranoside ≥98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Propyn-1-yl α-D-mannoside, Propargyl ALPHA-D-mannopyranoside, 2-Propynyl α-D-mannopyranoside
BICL4262-100MG BICL4262-500MG
APOSBICL4262-100MGEA 490 EUR
APOSBICL4262-100MG APOSBICL4262-500MG
Propargyl α-D-mannopyranoside ≥98%
Propargyl α-D-mannopyranoside
Formula: C₉H₁₄O₆
MW: 218,204 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD19980990
Núm. CAS: 854262-01-4