4-O-β-D-Galactopyranosyl-D-sucrose ≥97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: α-D-Lactopyranosyl-β-D-fructofuranoside, β-D-Fructofuranosyl 4-O-β-D-galactopyranosyl-α-D-glucopyranoside
BICL4263-5MG BICL4263-2MG
APOSBICL4263-5MGEA 852 EUR
APOSBICL4263-5MG APOSBICL4263-2MG
4-O-β-D-Galactopyranosyl-D-sucrose ≥97%
4-O-β-D-Galactopyranosyl-D-sucrose
Formula: C₁₈H₃₂O₁₆
MW: 504,437 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00272612
Núm. CAS: 87419-56-5