Methyl β-D-mannopyranoside isopropylate ≥98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Methyl β-D-mannopyranoside 140 molar % isopropanol
BICL4264-100MG BICL4264-250MG BICL4264-500MG
APOSBICL4264-100MGEA 351 EUR
APOSBICL4264-100MG APOSBICL4264-250MG APOSBICL4264-500MG
Methyl β-D-mannopyranoside isopropylate ≥98%
Methyl β-D-mannopyranoside isopropylate
Formula: C₇H₁₄O₆·(CH₃)₂CHOH
MW: 254,277 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03453195
Núm. CAS: 911673-07-9