Propargyl α-D-galactopyranoside ≥98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-Propynyl α-D-galactopyranoside
BICL4265-100MG BICL4265-250MG BICL4265-500MG
APOSBICL4265-100MGEA 405 EUR
APOSBICL4265-100MG APOSBICL4265-250MG APOSBICL4265-500MG
Propargyl α-D-galactopyranoside ≥98%
Propargyl α-D-galactopyranoside
Formula: C₉H₁₄O₆
MW: 218,204 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD15145085
Núm. CAS: 913074-13-2