α-D-Xylopyranosyl azide ≥98%
Proveedor: Apollo Scientific
BICL4270-100MG BICL4270-25MG BICL4270-50MG
APOSBICL4270-100MGEA 1270 EUR
APOSBICL4270-100MG APOSBICL4270-25MG APOSBICL4270-50MG
α-D-Xylopyranosyl azide ≥98%
α-D-Xylopyranosyl azide
Formula: C₅H₉N₃O₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28122827
Núm. CAS: 100842-21-5