2-Aminoethyl β-D-anthropyranoside ≥95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-Aminoethyl 4,6-dideoxy-4-[(3-hydroxy-3-methyl-1-oxobutyl)amino]-2-O-methyl-β-D-glucopyranoside
BICL4271-1MG BICL4271-2MG
APOSBICL4271-1MGEA 1420 EUR
APOSBICL4271-1MG APOSBICL4271-2MG
2-Aminoethyl β-D-anthropyranoside ≥95%
2-Aminoethyl β-D-anthropyranoside
Formula: C₁₄H₂₈N₂O₆
MW: 320.382 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28122828
Núm. CAS: 1042430-66-9