Caffeic acid 3-O-β-D-glucuronide ≥98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
BICL4272-2MG BICL4272-5MG BICL4272-1MG
APOSBICL4272-2MGEA 447 EUR
APOSBICL4272-2MG APOSBICL4272-5MG APOSBICL4272-1MG
Caffeic acid 3-O-β-D-glucuronide ≥98%
Caffeic acid 3-O-β-D-glucuronide
Formula: C₁₅H₁₆O₁₀
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD28122829
Núm. CAS: 1093679-73-2