Hesperetin 3'-O-β-D-glucuronide ≥95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
BICL4274-10MG BICL4274-5MG BICL4274-1MG
APOSBICL4274-10MGEA 490 EUR
APOSBICL4274-10MG APOSBICL4274-5MG APOSBICL4274-1MG
Hesperetin 3'-O-β-D-glucuronide ≥95%
Hesperetin 3'-O-β-D-glucuronide
Formula: C₂₂H₂₂O₁₂
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD28122831
Núm. CAS: 1237479-05-8