1,3,4,6-Tetra-O-acetyl-2-deoxy-2-iodo-β-D-galactopyranose ≥98%
Proveedor: Apollo Scientific
BICL4275-100MG BICL4275-250MG
APOSBICL4275-100MGEA 504 EUR
APOSBICL4275-100MG APOSBICL4275-250MG
1,3,4,6-Tetra-O-acetyl-2-deoxy-2-iodo-β-D-galactopyranose ≥98%
1,3,4,6-Tetra-O-acetyl-2-deoxy-2-iodo-β-D-galactopyranose
Formula: C₁₄H₁₉IO₉
MW: 458,2 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28140554
Núm. CAS: 141510-66-9