5-Chloro-8-hydroxyquinoline sulphate ≥95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Chloro-8-(hydrogen sulphate)-8-quinolinol
BICL4277-25MG BICL4277-5MG
APOSBICL4277-25MGEA 1550 EUR
APOSBICL4277-25MG APOSBICL4277-5MG
5-Chloro-8-hydroxyquinoline sulphate ≥95%
5-Chloro-8-hydroxyquinoline sulphate
Pto. de fusión: 186…188 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD28122834
Núm. CAS: 15164-40-6