2,3,5-Tri-O-acetyl-D-arabinonic acid, γ-lactone ≥98%
Proveedor: Apollo Scientific
BICL4278-1G BICL4278-2G BICL4278-5G
APOSBICL4278-1GEA 420 EUR
APOSBICL4278-1G APOSBICL4278-2G APOSBICL4278-5G
2,3,5-Tri-O-acetyl-D-arabinonic acid, γ-lactone ≥98%
2,3,5-Tri-O-acetyl-D-arabinonic acid, γ-lactone
Formula: C₁₁H₁₄O₈
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28122835
Núm. CAS: 16751-37-4