Caffeic acid 3-O-β-D-glucopyranoside ≥98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3,4-Dihydroxycinnamic acid 3-O-β-D-glucopyranoside, 3-[3-(β-D-Glucopyranosyloxy)-4-hydroxyphenyl]-2-propenoic acid
BICL4281-2MG BICL4281-5MG BICL4281-1MG
APOSBICL4281-2MGEA 447 EUR
APOSBICL4281-2MG APOSBICL4281-5MG APOSBICL4281-1MG
Caffeic acid 3-O-β-D-glucopyranoside ≥98%
Caffeic acid 3-O-β-D-glucopyranoside
Formula: C₁₅H₁₈O₉
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28122836
Núm. CAS: 24959-81-7