Methyl 2-deoxy-2-fluoro-L-arabinofuranoside ≥95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
BICL4282-100MG BICL4282-250MG BICL4282-50MG
APOSBICL4282-100MGEA 532 EUR
APOSBICL4282-100MG APOSBICL4282-250MG APOSBICL4282-50MG
Methyl 2-deoxy-2-fluoro-L-arabinofuranoside ≥95%
Methyl 2-deoxy-2-fluoro-L-arabinofuranoside
Formula: C₆H₁₁FO₄
MW: 166,148 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD09833554
Núm. CAS: 442514-57-0