4-Methoxyphenyl 6-O-tert-butyldiphenylsilyl-3,4-O-isopropylidene-β-D-galactopyranoside ≥98%
Proveedor: Apollo Scientific
BICL4284-1G BICL4284-250MG BICL4284-500MG
APOSBICL4284-1GEA 1270 EUR
APOSBICL4284-1G APOSBICL4284-250MG APOSBICL4284-500MG
4-Methoxyphenyl 6-O-tert-butyldiphenylsilyl-3,4-O-isopropylidene-β-D-galactopyranoside ≥98%
4-Methoxyphenyl 6-O-tert-butyldiphenylsilyl-3,4-O-isopropylidene-β-D-galactopyranoside
Formula: C₃₂H₄₀O₇Si
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28122837
Núm. CAS: 503303-07-9