2,3,5-Tri-O-acetyl-D-xylonic acid, γ-lactone ≥98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: D-Xylono-1,4-lactone triaacetate, D-Xylonolactone triaacetate
BICL4287-1G BICL4287-2G BICL4287-5G
APOSBICL4287-1GEA 420 EUR
APOSBICL4287-1G APOSBICL4287-2G APOSBICL4287-5G
2,3,5-Tri-O-acetyl-D-xylonic acid, γ-lactone ≥98%
2,3,5-Tri-O-acetyl-D-xylonic acid, γ-lactone
Formula: C₁₁H₁₄O₈
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28122840
Núm. CAS: 79580-60-2