6-O-(Carboxymethyl)-D-glucose ≥95%
Proveedor: Apollo Scientific
BICL4289-2MG BICL4289-5MG BICL4289-1MG
APOSBICL4289-2MGEA 377 EUR
APOSBICL4289-2MG APOSBICL4289-5MG APOSBICL4289-1MG
6-O-(Carboxymethyl)-D-glucose ≥95%
6-O-(Carboxymethyl)-D-glucose
Formula: C₈H₁₄O₈
MW: 238.192 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28122842
Núm. CAS: 95350-38-2