3-O-(Carboxymethyl)-D-glucose ≥95%
Proveedor: Apollo Scientific
BICL4290-5MG BICL4290-1MG BICL4290-2MG
APOSBICL4290-5MGEA 768 EUR
APOSBICL4290-5MG APOSBICL4290-1MG APOSBICL4290-2MG
3-O-(Carboxymethyl)-D-glucose ≥95%
3-O-(Carboxymethyl)-D-glucose
Formula: C₈H₁₄O₈
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28967907
Núm. CAS: 95350-39-3