2,3,2',3',4',6'-Hexa-O-acetyl-1,6-anhydro-β-D-maltose ≥98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
BICL4297-1G BICL4297-250MG BICL4297-500MG
APOSBICL4297-1GEA 1200 EUR
APOSBICL4297-1G APOSBICL4297-250MG APOSBICL4297-500MG
2,3,2',3',4',6'-Hexa-O-acetyl-1,6-anhydro-β-D-maltose ≥98%
2,3,2',3',4',6'-Hexa-O-acetyl-1,6-anhydro-β-D-maltose
Formula: C₂₄H₃₂O₁₆
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD28397787
Núm. CAS: 28868-67-9