5,7-Dichloro-8-hydroxyquinoline β-D-glucuronide ≥98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
BICL4298-10MG BICL4298-2MG BICL4298-5MG
APOSBICL4298-10MGEA 1550 EUR
APOSBICL4298-10MG APOSBICL4298-2MG APOSBICL4298-5MG
5,7-Dichloro-8-hydroxyquinoline β-D-glucuronide ≥98%
5,7-Dichloro-8-hydroxyquinoline β-D-glucuronide
Formula: C₁₅H₁₃Cl₂NO₇
Pto. de fusión: 175…178 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD29924273
Núm. CAS: 40951-47-1