5-Chloro-8-hydroxyquinoline β-D-glucuronide ≥98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
BICL4300-10MG BICL4300-5MG
APOSBICL4300-10MGEA 1050 EUR
APOSBICL4300-10MG APOSBICL4300-5MG
5-Chloro-8-hydroxyquinoline β-D-glucuronide ≥98%
5-Chloro-8-hydroxyquinoline β-D-glucuronide
Formula: C₁₅H₁₄ClNO₇
Pto. de fusión: 206…208 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD29924274
Núm. CAS: 65851-39-0