4-Methylphenyl 2,3-di-O-benzyl-4,6-O-benzylidene-1-thio-α-D-mannopyranoside ≥98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
Thiocresyl 2,3-di-O-benzy-4,6-O-benzylideneylidene-α-D-mannopyranoside, Tolyl 2,3-di-O-benzy-4,6-O-benzylidene-1-thio-α-D-mannopyranoside
BICL4304-1G
BICL4304-250MG
APOSBICL4304-1GEA
1210
EUR
APOSBICL4304-1G
APOSBICL4304-250MG
4-Methylphenyl 2,3-di-O-benzyl-4,6-O-benzylidene-1-thio-α-D-mannopyranoside ≥98%
4-Methylphenyl 2,3-di-O-benzyl-4,6-O-benzylidene-1-thio-α-D-mannopyranoside
Formula:
C₃₄H₃₄O₅S MW: 554,696 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD15145129 Núm. CAS: 922523-12-4 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...