6-Azido-6-deoxy-L-galactose ≥98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
BICL4316-10MG
BICL4316-5MG
APOSBICL4316-10MGEA
603
EUR
APOSBICL4316-10MG
APOSBICL4316-5MG
6-Azido-6-deoxy-L-galactose ≥98%
6-Azido-6-deoxy-L-galactose
Formula:
C₆H₁₁N₃O₅ Pto. de fusión: 135…138 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD27927712 Núm. CAS: 70932-63-7 |