3-O-Allyl-β-D-glucopyranose ≥97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-O-2-Propen-1-yl-β-D-glucopyranose
BICL4318-10G BICL4318-25G BICL4318-5G
APOSBICL4318-10GEA 899 EUR
APOSBICL4318-10G APOSBICL4318-25G APOSBICL4318-5G
3-O-Allyl-β-D-glucopyranose ≥97%
3-O-Allyl-β-D-glucopyranose
Formula: C₉H₁₆O₆
MW: 220,22 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28397791
Núm. CAS: 77388-91-1