6-Amino-6-deoxy-D-glucopyranose, hydrochloride ≥98%
Proveedor: Apollo Scientific
BICL4320-100MG BICL4320-25MG BICL4320-50MG
APOSBICL4320-100MGEA 0 EUR
APOSBICL4320-100MG APOSBICL4320-25MG APOSBICL4320-50MG
6-Amino-6-deoxy-D-glucopyranose, hydrochloride ≥98%
6-Amino-6-deoxy-D-glucopyranose, hydrochloride
Formula: C₆H₁₃NO₅·ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00051996
Núm. CAS: 4460-60-0