Benzyl 3-O-allyl-4,6-O-benzylidene-β-D-glucopyranoside ≥98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Benzyl 4,6-O-benzylidene-3-O-2-propen-1-yl-β-D-glucopyranoside
BICL4324-1G BICL4324-500MG BICL4324-250MG
APOSBICL4324-1GEA 991 EUR
APOSBICL4324-1G APOSBICL4324-500MG APOSBICL4324-250MG
Benzyl 3-O-allyl-4,6-O-benzylidene-β-D-glucopyranoside ≥98%
Benzyl 3-O-allyl-4,6-O-benzylidene-β-D-glucopyranoside
Formula: C₂₃H₂₆O₆
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28397794
Núm. CAS: 103078-11-1